Scraper, Cuinox
Scraper, white, with red handle, 360 mm
Catalogus # KINGEL2947
Leverancier: KING DISPOSABLES
Ga naar:
Product Details & Documents
Heat resistant scraper with silicone blade and PE handle.
- Heat resistant up to 260 °C
- Ideal for use in kitchens and bakeries
Specificaties
- Omschrijving:Scraper, white, with red handle
- Lengte:360 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.