Inklapbare trap
Folding step with 2 rungs, 2, 2,45 m, 460 mm, 540×490×460 mm, 4,5 kg
Catalog # GUEN54202
Supplier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Jump to:
Product Details & Documents
Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205x360 mm).
- Eenvoudig in te klappen
- Antislip en robuust om veilig te werken
- Afmeting 85 mm indien ingeklapt
Certifications: GS-getest, in overeenstemming met de Europese norm DIN EN 14183. Gebruikshandleiding BGI 694 en de toepasselijke voorschriften voor de preventie van ongevallen.
Documents
VWR® For Your Space
Product Literature
Specifications
- Aant. treden:2
- Omschrijving:Folding step with 2 rungs
- Seq:02
- b×d×h:540×490×460 mm
- Werkbereik tot circa:2,45 m
- Platform hoogte:460 mm
- Gewicht:4,5 kg