Storage vials
Standard vial with flat interior and round exterior, 30,00 ml, 30,5×69,9 mm, Neen, 33 mm
Catalogus # SAVI200-030-12
Leverancier: SAVILLEX
Ga naar:
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
- Ideal for storage and digestion in geochemistry
- Flat base for maximum heating efficiency
- Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
Bestelinformatie: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:33 mm
- Ø×h:30,5×69,9 mm
- Capaciteit:30,00 ml
- Omschrijving:Standard vial with flat interior and round exterior
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.