Orders LinkContactUsLinkComponent
Grindometers
Grindometers
Grindometer, double groove, 0 - 500 µm, graduation 50 µm
Catalogus # SIMEVF2124
Leverancier:   Industrial Physics
Grindometers
Catalogus # SIMEVF2124
Leverancier:  Industrial Physics
Grindometers
Grindometers
Grindometer, double groove, 0 - 500 µm, graduation 50 µm
Price
836,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These grindometers or gauges of fineness are precision instruments to determine particle size and fineness of many materials like paints, lacquers, pigments, filler, chocolate and more. TQC Grindometers have double grooves with graded slopes graduated in three different parameters: µm (microns), NS (Hegman) and PCU (North).
  • Gauge and beveled scraper are made of hardened stainless steel and have an accuracy of 2 µm
W×D×H: 175×60×12 mm
Certificeringen: Conforms to DIN EN ISO NF21524.
Levering: Supplied with test certificate.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Grindometer, double groove, 0 - 500 µm, graduation 50 µm
  • Seq:
    11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.