Plastic Boxes, Safety Closure
4 L, 192×192×150 mm
Catalogus # MULC47509
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
The plastic boxes with secure lid allow the storage of your liquid and solid products.
- Safety closure
- 100% liquid-tight
- Highly impact-resistant PP material
- Dishwasher safe. Microwave safe
- Food contact
- Material compatible with very low temperatures
- Standard colour: Transparent
They offer a perfect seal and a temper-evident closure, especially for liquid products.
Documents
TDS Plastic Boxes, Safety Closure.pdf
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:4 L
- Seq:06
- b×d×h:192×192×150 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.