Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl Catalyst Wieninger, 5,0 g, Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%, 1.000 Tab.
Catalogus # 85543.1000
Leverancier:   VWR Chemicals
Kjeldahl-tabletten
Catalogus # 85543.1000
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl Catalyst Wieninger, 5,0 g, Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%, 1.000 Tab.
CAS-nummer:  
Price
820,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 EA
Product Details & Documents
Kjeldahl-tabletten zijn katalysatoren die de destructiefase versnellen tijdens de Kjeldahl-methode voor stikstofbepaling.
  • Breed gamma aan katalysatoren beschikbaar
  • Verschillende tabletten beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijke tabletten
De Kjeldahl-methode wordt gebruikt in een ruime reeks analyses, zoals de analyse van eiwitten, stikstof in organisch materiaal en ook, na reductie, de analyse van nitraten en nitrieten. Daarom wordt deze methode gebruikt voor veel toepassingen, van testen op voedsel en drank tot landbouw- en milieuanalyse.
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) wordt vaak gebruikt als parameter in afvalwater- en bodemanalyse.
A wide range of catalysts have been developed over the 130 year history of this method to provide ever more rapid and safe digestion methods for particular sets of digestion conditions. Avantor offers a comprehensive range of 'ready to use' tablets to meet the optimal requirements for the sulphuric acid decomposition phase.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1.000 Tab.
  • Omschrijving:
    Kjeldahl Catalyst Wieninger, 5,0 g
  • Bestanddelen:
    Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50%
Specificaties