POTASSIUM HYDROXIDE 0.05N IN METHANOL 1 * 500 mL
Catalogus # PRLS89697.260
Leverancier: PROLABO CMP
Frequently Bought Together
Teststrips, nitraattest, MQuant™, Supelco®
Leverancier: Merck
Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Leverancier: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, gezichtstissues
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Teststrips, peroxidetest, MQuant™, Supelco®
Leverancier: Merck
Accessoires voor Mettler-balansen
Leverancier: Mettler - Toledo
Testsets, Nitriettest voor Spectroquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Testsets COD-cuvettentest voor Spectroquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
pH-indicatiestrips, MQuant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Natriumchloride, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Leverancier: VWR Chemicals
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Leverancier: EPPENDORF