Orders LinkContactUsLinkComponent
Alcohol meter
Alcohol meter
28 - 35 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Catalogus # GERI0837SWG
Leverancier:   GERING
Alcohol meter
Catalogus # GERI0837SWG
Leverancier:  GERING
Alcohol meter
Alcohol meter
28 - 35 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Price
254,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This alcohol meter is specially suitable for use in breweries.
  • Range displayed as Ethanol % volume
  • Calibration temperature at 20 °C
  • For 100 ml of liquid
Specificaties
  • Temperatuurbereik:
    10…25 °C
  • Lengte:
    260 mm
  • Seq:
    04
  • Indeling:
    0,1 %
  • Meetbereik:
    28 - 35 %
  • Cat. No.:
    GERI0837SWG
  • Referentietemperatuur:
    20 °C