Orders LinkContactUsLinkComponent
Weefselinbedcassettes, type Mega
Weefselinbedcassettes, type Mega
groen
Catalogus # KART2925-12
Leverancier:   KARTELL
Weefselinbedcassettes, type Mega
Catalogus # KART2925-12
Leverancier:  KARTELL
Weefselinbedcassettes, type Mega
Weefselinbedcassettes, type Mega
groen
Price
463,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Materiaal: POM. Weefselinbedcassettes Mega Type voor monsters met grote afmetingen. Afmetingen: 28×40×13,6 mm
Specificaties
  • Kleur:
    groen