Weefselinbedcassettes, type Mega
geel
Catalogus # KART2925-06
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Materiaal: POM. Weefselinbedcassettes Mega Type voor monsters met grote afmetingen. Afmetingen: 28×40×13,6 mm
Specificaties
- Kleur:geel
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.