Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Roestvrij staal 316, 150 ml, 600 mm, 25 mm
SAMP5035S-600
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
- Ø:25 mm
- Capaciteit:150 ml
- Omschrijving:Fluid sampler
- Lengte:600 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316
- Seq:01
Accessories
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
- Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengte
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.