Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread adapter, GL PTFE , BOLA

Thread adapter, GL PTFE , BOLA

With 2 GL threads, GL18 (from male thread) and GL25 (to male thread), 10,5 mm
Catalogus # BOHLD537-12
Leverancier:   Bohlender
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Catalogus # BOHLD537-12
Leverancier:  Bohlender
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Thread adapter, GL PTFE , BOLA

With 2 GL threads, GL18 (from male thread) and GL25 (to male thread), 10,5 mm

Price
66,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Straight transition thread adapter made of PTFE with two GL-threaded connections.

  • Chemical resistant
  • Vacuum suitable
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
Specificaties
  • Boring Ø:
    10,5 mm
  • Omschrijving:
    With 2 GL threads, GL18 (from male thread) and GL25 (to male thread)
  • Seq:
    03
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.