Thread adapter, GL PTFE , BOLA
With 2 GL threads, GL14 (from male thread) and GL18 (to male thread), 8,5 mm
Catalogus # BOHLD537-04
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
Straight transition thread adapter made of PTFE with two GL-threaded connections.
- Chemical resistant
- Vacuum suitable
- Temperature resistant from –200 to +250 °C
Specificaties
- Boring Ø:8,5 mm
- Omschrijving:With 2 GL threads, GL14 (from male thread) and GL18 (to male thread)
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



