Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, helder, rood, 39,3/44,2 mm, aseptic
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Specificaties
- Uitvoering:aseptic
- Capaciteit:60 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Sample container
- Hoogte:66 mm
- Seq:01
- Kleur dop:rood
- Ø boven/ Ø onder:39,3/44,2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.