Geldocumentatiesystemen, Axygen®
Product Details & Documents
Axygen® geldocumentatiesystemen leggen eenvoudig zeer kwaliteitsvolle 16-bit TIFF-beelden vast. De systemen zijn snel op te stellen en hebben een intuïtieve gebruikersinterface voor beeldvastlegging, annotatie en contrastinstelling. De beelden kunnen eenvoudig opgeslagen en geopend worden in gangbare gelanalysesoftware voor meer gedetailleerde analyse.
- Auto exposure - geen handmatige bediening van de camera vereist
- Klaar om te gebruiken systeem - maak verbinding met een computer en start de software
- Duurzame transilluminatoren met twee golflengten
- Camera met uitzonderlijk hoge resolutie (5,4 MP)
- UV-uitschakelfunctie om blootstelling aan ultraviolet licht te voorkomen wanneer de deur wordt geopend terwijl het UV-licht ingeschakeld is
- Transilluminatielampen werken tot 30000 uur lang
In de darkroom-functie kunnen gebruikers kiezen uit UV 302, UV 365, epi wit, of epi blauw (enkel BL-systeem) lichtbronnen, en ook uit een optionele wit licht transilluminatie bak.
De Auto Exposure tool berekent de optimale belichtingstijd met één klik. De Slider tool kan gebruikt worden om de belichtingstijd handmatig in te stellen en een geüpdatet beeld live te bekijken. De Select ROI-tool berekent een gebied van interesse. De Auto Exposure berekeningen zijn alleen gebaseerd op het selecteerde gebied. Deze functie is bijzonder handig voor gels die ofwel zeer duidelijke of zwakke banden hebben.
De Band Excision tool maakt het mogelijk voor de gebruiker om de veiligheidsvoorzieningen in het systeem tijdelijk op te heffen om de gel met het licht aan te bekijken.
OPMERKING: Er moet altijd een beschermende bril gedragen worden bij werkzaamheden met UV-licht.
Beeldvormingstools bevatten onder meer bijsnijden, roteren, afmeting aanpassen, contrast, saturatie en zoom. De annotatietools omvatten verschillende tekst- en tekentools. Afgewerkte beelden kunnen opgeslagen, afgedrukt, per email verstuurd of geëxporteerd worden voor verdere analyse.
Het BL-model heeft alle functies van het standaardsysteem, maar ook ingebouwde blauwe lichten en een bevestigd Microsoft® Windows® tablet. De blauwe lichten zijn ontworpen voor gebruik met EtBr vervangkleuren om schade te voorkomen aan DNA dat uitgesneden zal worden voor verdere analyse.
Certificeringen: GD-1000 and GDBL-1000 are CE, cTUVus certified. GD-PRT is CE, cTUVus,UL,FCC certified.
Bestelinformatie: Microsoft Windows 7 or higher is required and must be ordered separately. Minimum hardware requirements: 1,4 GHz processor speed, 2 GB RAM, 16 GB free hard disk space, 2 USB ports.
Levering: Het systeem bevat een transilluminator met twee golflengten, een camera met beeldresolutie van 5,4 MP en beeldvormingssoftware. Het BL-model bevat een Windows® tablet.
Specificaties
- Omschrijving:Geldocumentatiesysteem BL, met filterschuifknop met 3 posities en tablet, GDBL-1000
- Seq:02
- Verlichting:Optionele wit licht transilluminatie bak
- Beeldoppervlak:150×200 mm
- Cat. No.:AXYGGDBL-1000
- b×d×h:304,8×381×546 mm
- Lens:f1.8
- Camera:5.4 MP beeldresolutie
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 1 gebruikerslicentie van total lab 1D
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Optionele groene filter (572 nm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Optionele blauwe filter (497 nm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- UV-doorlatende bak (beschermt UV-transilluminator bij het uitsnijden van banden)UV-doorlatende bak (beschermt UV-transilluminator bij het uitsnijden van banden)AXYGGD-GCSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 317,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- USB-hub
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Bril met oranje glazen (minder achtergrondlicht bij het uitsnijden van banden met blauw licht)Bril met oranje glazen (minder achtergrondlicht bij het uitsnijden van banden met blauw licht)AXYGGD-OGLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 189,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- USB-muis en -toetsenbord
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Papier voor thermische printer
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Scherm voor omzetting naar blauw licht voor GD-1000Scherm voor omzetting naar blauw licht voor GD-1000AXYGGD-BLCSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 190,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Geldraagbak voor GD-1000 en GDBL-1000
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Scherm voor omzetting naar wit licht voor GD-1000 en GDBL-1000Scherm voor omzetting naar wit licht voor GD-1000 en GDBL-1000AXYGGD-WLCSLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 580,00 €