Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcarriers, Corning®
Corning® CellBIND® Microcarriers, 1×500 g fles
Catalog # 734-2914
   Lage impact op de fabricage
Supplier:   Corning
Microcarriers, Corning®
Catalog # 734-2914
Supplier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Microcarriers, Corning®
Microcarriers, Corning®
Corning® CellBIND® Microcarriers, 1×500 g fles
Price
4 130,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Corning® Microcarriers zijn ontworpen om bioprocessing opschaling te vereenvoudigen. De microcarriers zijn steriel, klaar om te gebruiken en beschikbaar in de verpakking van gesloten systemen om rechtstreeks met bioreactoren te gebruiken. Daarbovenop hebben de microcarriers een oppervlaktebehandeling voor verbeterde celhechting, om de opbrengst en levensvatbaarheid van de cellen te maximaliseren.
  • USP Klasse VI polystyreen materiaal zorgt voor een consistent platform
  • Beschikbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen
  • Steriel (SAL 10⁻⁶)
  • Gecertificeerd pyrogeenvrij
  • Beschikbaar als oplossingen voor gesloten systemen
Corning® Microcarriers zijn beschikbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen. Corning Synthemax® II substrate zorgt voor een synthetisch oppervlak op de microcarriers voor stamcelexpansie. Het wordt aanbevolen om Low Concentration voor MSC-toepassingen en High Concentration voor iPS-/ES-toepassingen te gebruiken. Corning CellBIND® oppervlaktebehandeling voegt zuurstof toe aan het oppervlak van de microdragers om de celhechting te verbeteren. Corning® Microcarriers met oppervlaktebehandeling met positieve lading of met collageen-coating zijn ook beschikbaar.
Parelgrootte: 125 naar 212 µm
Dichtheid: 1,026 ±0,0004 g/cm³
Oppervlakte: 360 cm²/g
Specifications
  • Omschrijving:
    Corning® CellBIND® Microcarriers, 1×500 g fles
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    734-2914
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-2920
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, MPC, voor 100 g microcarrier fles
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 258,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-2921
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 227,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-2922
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, MPC, voor 500 g microcarrier fles
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 243,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-2919
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, mannelijk luer-lock, voor 100 g microcarrier fles
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 241,00 €