Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Carrier gas filter
  HEWLCP17973
 :   Agilent
Gas clean filter
  HEWLCP17973
 :  Agilent
Gas clean filter
Gas clean filter
Carrier gas filter
335,00 €
1 * 1 ST
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
  • Omschrijving:
    Carrier gas filter
  • Seq:
    02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.