Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
0 - 5 °P, 0,1°, 0…30 °C, 300 mm
Catalogus # SCNL3292109S
Leverancier:   Ludwig Schneider
Precision saccharometers
Catalogus # SCNL3292109S
Leverancier:  Ludwig Schneider
Precision saccharometers
Precision saccharometers
0 - 5 °P, 0,1°, 0…30 °C, 300 mm
Price
76,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers for beer and wort according to Plato with blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,1 °Plato
Reference temperature: 20 °C
Bestelinformatie: Available with works calibration certificate or DAkkS calibration certificate on request.
Verpakking: In a square plastic sleeve.
Specificaties
  • Temperatuurbereik:
    0…30 °C
  • Lengte:
    300 mm
  • Indeling:
    0,1°
  • Meetbereik:
    0 - 5 °P
  • Cat. No.:
    SCNL3292109S
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.