Closures
Screw cap for cans 90 mm, 90 mm, wit, HDPE
Catalogus # RIXI8-4110-90
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Schroefdraad:90 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:Screw cap for cans 90 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:20
- Cat. No.:RIXI8-4110-90