Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-oplossingen zijn gebruiksklare multiparameterstandaarden voor een reeks toepassingen met het Spectroquant®-testsysteem. Elke verpakking bevat een standaardoplossing en een piekoplossing. Beide oplossingen kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole, aangezien zij niet verdund zijn.
De standaardoplossing kan worden gebruikt ter bevestiging van de nauwkeurigheid van de resultaten van het Spectroquant® systeem als geheel (fotometer, reagentia, analytische procedure, implementatie). De plaatselijk geïntensiveerde oplossing kan worden gebruikt om te testen op monsterspecifieke effecten door de terugwinning te meten, en bevestigt de geschiktheid van de monstervoorbereidingstechniek.
Het maximale aantal bepalingen bij gebruik van de standaardoplossing is afhankelijk van het toegepaste testsysteem.
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:1 SET
- Omschrijving:Spectroquant® CombiCheck 100
- Meetbereik:0,40 ±0,05 mg/l Al; 2,00 ±0,20 mg/l Pb; 2,00 ±0,20 mg/l Ni; 0,75 ±0,15 mg/l Zn
- Cat. No.:1.18701.0001
- Cadmium:-
- Nikkel:R1: 2,00 ±0,20 mg/L Ni
- Mangaan:-
- Zink:R1: 0,75 ±0,15 mg/L Zn
- Model:Spectroquant® CombiCheck 100
- Aluminium:R1: 0,40 ±0,05 mg/L Al
- Koper:-
- Lood:R1: 2,00 ±0,20 mg/L Pb
- IJzer:-
Specificaties
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.