Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for cold traps
Accessories for cold traps
Cold trap SL 29-NW16-A, spare part, with spout, vacuum flange KF NW 16, borosilicate glass 3.3, with GL 32 glass thread, screw-on cap, condensate cap. 250 ml
Catalogus # KGWA17385-NW16
Leverancier:   KGW
Accessories for cold traps
Catalogus # KGWA17385-NW16
Leverancier:  KGW
Accessories for cold traps
Cold trap SL 29-NW16-A, spare part, with spout, vacuum flange KF NW 16, borosilicate glass 3.3, with GL 32 glass thread, screw-on cap, condensate cap. 250 ml
Price
388,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Cold trap SL 29-NW16-A, spare part, with spout, vacuum flange KF NW 16, borosilicate glass 3.3, with GL 32 glass thread, screw-on cap, condensate cap. 250 ml
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.