Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes, PP
Cryoboxes, PP
7×7, Veelkleurig, 133×133×50/75 mm
Catalogus # RATI5320316
Leverancier:   RATIOLAB
Cryoboxes, PP
Catalogus # RATI5320316
Leverancier:  RATIOLAB
Cryoboxes, PP
Cryoboxes, PP
7×7, Veelkleurig, 133×133×50/75 mm
Price
41,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Boxes made of high quality PP.
  • Autoclavable
  • Temperature-resistant from –90 to +121 °C
  • Numerically coded
  • Very good chemical resistance
With an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water. The boxes are adjustable in height.
Specificaties
  • Compartimenten:
    7×7
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×50/75 mm
  • Kleur:
    Veelkleurig
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.