Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter kit, Eutech CON 150
  663-0344
 :   EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
  663-0344
 :  EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 150
Conductivity meter kit, Eutech CON 150
610,50 €
1 * 1 KIT
This portable meter features a waterproof design with IP67 rating.
  • Large, three line LCD displays conductivity or TDS measurement with temperature as well as cell efficiency
  • Grip-Clip™: Quickly and easily secures the pH electrode to a beaker or container
  • Stores up to 150 measurements along with temperature
  • Adjustable temperature coefficient – Set to 0,0 % to meet USP methods for non compensated measurements
  • Calibrate using automatically recognised standards or manually; calibration due alarm
  • Can be used with two AA batteries or with optional universal power adapter (not included)
  • Built-in stand with wall-mount option allows for easy bench top measurement or storage
The meter accepts probes with a 0,1; 1,0 or 10 cell constant.
 : Meter is supplied with conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™ and two AA batteries.
The kit includes meter, conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip™, two AA batteries, hard carrying case and calibration solution.
  • Omschrijving:
    Conductivity meter kit, Eutech CON 150
  • Seq:
    02
  • TDS - nauwkeurigheid:
    ±1 % full scale
  • TDS - resolutie:
    0,01 ppm - 0,1 ppt
  • Temperatuurcompensatie:
    Automatic or manual (−10...+110 °C)
  • Temperatuurbereik:
    −10,0...+110,0 °C
  • b×d×h:
    200×83×57 mm
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±0,5 °C
  • Geleidbaarheid kalibratie:
    Auto/manual; 1 point/range
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
    ±1 % full scale
  • Voeding:
    Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
  • Geleidbaarheidsbereik:
    0 - 200 mS
  • TDS - bereik:
    0 - 200 ppt
  • Gewicht:
    0,5 kg
  • Temperatuurcoëfficiënt:
    0,0 - 10,0 %/°C
  • Cat. No.:
    663-0344
  • Geleidbaarheidsresolutie:
    0,01 µS - 0,1 mS
  • Model:
    Eutech CON 150
  • Geheugen capaciteit:
    150 data sets
  • Temperatuurkalibratie:
    Off set in 0,1 increments, ±10 °C
  • Aflezing:
    LCD
  • Conformiteit:
    IP67
  • Temperatuurresolutie:
    0,1 °C
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Geleidbaarheid
    Celconstante
  • EUTECONSEN91W
    Conductivity/ATC cell
    0 - 150 mS
    1,0 cm⁻¹
    1 * 1 ST - 266,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.