Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Camera-adapters
VWR®, Camera-adapters
C-mount adapter 0,45× voor INV100/100-FL
Catalogus # 630-2687
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Camera-adapters
Catalogus # 630-2687
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Camera-adapters
C-mount adapter 0,45× voor INV100/100-FL
Price
86,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze adapters zorgen ervoor dat camera's met verschillende chipgroottes verbonden kunnen worden met microscopen met een C-vatting schroefdraad.
Specificaties
  • Omschrijving:
    C-mount adapter 0,45× voor INV100/100-FL
  • Seq:
    03