Reactievat, cilindrisch
4000 ml, laboratory flange LF 100, 160 mm, 350 mm
LENZ06000279
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
- Ø uitw.:160 mm
- Met:laboratory flange LF 100
- Capaciteit:4000 ml
- Hoogte:350 mm
- Seq:10