Opslagzak
Food storage bag, 210×300 mm
Catalogus # HKPK100128
Leverancier: HK PACK KRAUTSCHEID
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
- Voedselveiligheid gegarandeerd
- Flexibel en scheurvast
- Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Food storage bag
- Afmetingen:210×300 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.