Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer body, with socket size NS 14/23, without stopper
Catalogus # BIBBWE12/1
Leverancier:   SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Catalogus # BIBBWE12/1
Leverancier:  SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer body, with socket size NS 14/23, without stopper
Price
1 170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc.
For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place.
Bestelinformatie: The body and stopper should be ordered separately.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dilatometer body, with socket size NS 14/23, without stopper
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.