Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,1 ± ml
Catalogus # BIBB3200/02MP
Leverancier:   SciLabware
Maatcilinders
Catalogus # BIBB3200/02MP
Leverancier:  SciLabware
Maatcilinders
Maatcilinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,1 ± ml
Price
141,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Certificeringen: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Specificaties
  • Capaciteit:
    5 ml
  • Hoogte:
    115 mm
  • Indeling:
    0,1 ml
  • Tolerantie:
    0,1 ± ml