Orders LinkContactUsLinkComponent
Splash heads, with sinter, Quickfit®
Splash heads, with sinter, Quickfit®
29/32 NS, 24/29 NS
Catalogus # BIBBSH16/24
Leverancier:   SciLabware
Splash heads, with sinter, Quickfit®
Catalogus # BIBBSH16/24
Leverancier:  SciLabware
Splash heads, with sinter, Quickfit®
Splash heads, with sinter, Quickfit®
29/32 NS, 24/29 NS
Price
901,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glas
  • Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
  • Features a coarse porosity 1 sinter to reduce carry over
  • Splash heads feature a 29/32 socket
For use with rotary evaporators.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    24/29 NS
  • Huls:
    29/32 NS
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.