Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Catalogus # BIBBSB14DL
Leverancier:   SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Catalogus # BIBBSB14DL
Leverancier:  SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Price
193,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc.
For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place.
Bestelinformatie: The body and stopper should be ordered separately.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.