Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
  METN52004103
pH Buffers
  METN52004103
 :  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
 :  
70,00 €
1 * 250 mL
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info VPE:
    250 ml
  • pH-waarde:
    4,010