Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Geschikt voor negen bloedbuisjes van 13x75 mm, CoolRack VS13
Catalogus # 479-1953
Leverancier:   Corning
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Catalogus # 479-1953
Leverancier:  Corning
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Geschikt voor negen bloedbuisjes van 13x75 mm, CoolRack VS13
Price
352,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze thermisch geleidende modules bieden reproduceerbare en gestandaardiseerde temperatuurregeling voor biologische monsters op de laboratoriumtafel.
  • Place CoolRack® or CoolSink™ modules on ice, dry ice, liquid nitrogen, water baths, heat blocks (–196 to +100 °C), or other vessels and they rapidly adapt to source temperature
Koel, snel(vries) of ontdooi monsters consistent en reproduceerbaar zonder ze rechtstreeks in een temperatuurbron te plaatsen, om variabiliteit en verontreiniging te verminderen. CoolRack® buisjeshouders en CoolSink™ plaathouders zijn geschikt voor een groot aantal verschillende buisjes en platen. De nauwkeurig ontworpen structuur (patent aangevraagd) verzekert consistentie tussen wells (± 0,1 °C) en optimale thermische overdracht. De harde, geanodiseerde oppervlakken voorkomen corrosie en roest. Autoclaveerbaar, steriliseerbaar door hoge warmte en compatibel met RNase Away, viriciden en andere gebruikelijke labo reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
CoolRack® buisjeshouders zijn geschikt voor verschillende buisjes van 200 µl tot 50 ml. CoolSink™ plaathouders zijn geschikt voor 6-, 12-, 24-, 48-, en 96-wells platen en ook voor reagentiareservoirs van 50 ml. CoolRacks® hebben een grijze kleur, tenzij anders vermeld. Ideaal voor PCR, eiwit-/nucleïnezuurbehandeling, vriezen van weefsels, celcultuur, koelen en vriezen van virussen en bacteriën.
CoolRack® XT (AF) thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench. CoolRack® XT (AF) modules feature an SBS-footprint and are designed for brief use on automation platforms. Keep samples cold on the bench or in the refrigerator, then transfer cold samples to the robotic instrument for approximately 10 to 20 minutes of cold processing.
ThermalTray™ platformen ondersteunen alle CoolRack® en CoolSink™ modules in vloeibare temperatuurbronnen zoals gesmolten ijs, waterbaden en vloeibaar stikstof. Het thermisch geleidend materiaal houdt de monsterbuisjes en -platen uren lang op brontemperatuur (bijvoorbeeld, 0,5 tot 4 °C voor maximaal 14 uur met één pan ijs). Biedt ook een massief koud oppervlak voor weefseldissectie of reorganisatie van cryo-opslag.
Bestelinformatie: Voor CoolSink® plaat- en buisjeshouders zie de CoolSink™ serie met thermisch geleidende multiwell plaatrekken. Voor ThermalTray™ thermisch geleidende platformen zie de ThermalTray™ serie met thermisch geleidende modules.
Documents
Specificaties
  • Type:
    CoolRack VS13
  • Omschrijving:
    Geschikt voor negen bloedbuisjes van 13x75 mm
  • Seq:
    37
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Elastische hulzen voor CoolRack modules
    Elastische hulzen voor CoolRack modules
    479-1976
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST - 29,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.