Thermo socks
zwart/grijs, 47 - 50
Catalogus # ELTN900018/47-50
Leverancier: ELTEN
Ga naar:
Product Details & Documents
Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.
- Strengthened heel, toe and sole for optimum support and pressure absorption
- Highly elastic, non-constricting cuff fits any leg width and guarantees soft wearing comfort
- Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
- Eudermic materials for dry feet
- Transport of humidity prevents moisture absorption
- Washed antistatically
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Schoenmaat:47 - 50
- Kleur:zwart/grijs
- Seq:04
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ELTN900018/47-50
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
- Risk area:Cold
- Stof:45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.