Thermo socks
zwart/grijs, 35 - 38
Catalogus # ELTN900018/35-38
Leverancier: ELTEN
Ga naar:
Product Details & Documents
Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.
- Strengthened heel, toe and sole for optimum support and pressure absorption
- Highly elastic, non-constricting cuff fits any leg width and guarantees soft wearing comfort
- Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
- Eudermic materials for dry feet
- Transport of humidity prevents moisture absorption
- Washed antistatically
Specificaties
- Schoenmaat:35 - 38
- Kleur:zwart/grijs
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ELTN900018/35-38
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
- Risk area:Cold
- Stof:45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.