Formalin 10%, Q Path®, buffered
10 L
Leverancier: VWR Chemicals
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Catalogus # VWRQ10.10000.0001
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 50-00-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Formaline klaar om fixatief te gebruiken voor weefsel stalen. Potjes en emmers kunnen gebruikt worden als opslag.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%.
Synoniemen: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS-nummer:50-00-0
- Formule:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colourless liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specificaties
- VPE:10 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



