Orders LinkContactUsLinkComponent
Sack samplers
Sack samplers
Sack with bottle adapter, Master BA, 420 mm, 25 mm
Catalogus # SAMP1320C-01
Leverancier:   Sampling Systems
Sack samplers
Catalogus # SAMP1320C-01
Leverancier:  Sampling Systems
Sack samplers
Sack samplers
Sack with bottle adapter, Master BA, 420 mm, 25 mm
Price
262,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
 : Includes a 250 ml sampling bottle.
Specificaties
  • Ø:
    25 mm
  • Omschrijving:
    Sack with bottle adapter, Master BA
  • Lengte:
    420 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etiketten
    Etiketten
    300-0552
    Papier
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 83,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etiketten
    Etiketten
    300-0550
    Papier
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 83,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etiketten
    Etiketten
    300-0548
    Papier
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etiketten
    Etiketten
    300-0549
    Papier
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Etiketten
    Etiketten
    300-0551
    Papier
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 83,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Square bottle
    Square bottle
    SAMP8165A-250
    250 ml
    HDPE
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,80 €