Orders LinkContactUsLinkComponent
Worktables
Worktables
Roestvrij staal, 2000×700×900 mm
Catalogus # HUPF75R60302-2000
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Worktables
Catalogus # HUPF75R60302-2000
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Worktables
Worktables
Roestvrij staal, 2000×700×900 mm
Price
3 620,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
  • Particle board stuffing
  • Sandwich panelled table top
Working table made of stainless steel with grain size 400 ground and material thickness of 1 mm.
Documents
Specificaties
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • b×d×h:
    2000×700×900 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.