Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered, 500 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Catalogus # J67591.AP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Contains: 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, and 5,5 mM D-glucose.
- pH 7,3
- Filtered through 0,22 micron filter
- Prepared in 18,2 megohms water.
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:500 mL
- Omschrijving:Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
- Cat. No.:J67591.AP
- Uiterlijk:Colourless
- Physical form:Liquid
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.