Tubes, quartz
10 mm, 1 mm, 12 mm, 1000 mm
TSLA75304
Fused silica tubes are made from natural quartz to ensure high quality and versatility
- With an operating range of up to 1200 °C
- Very good chemical resistance
- Buis ext.Ø:12 mm
- Buis int.Ø:10 mm
- Wanddikte:1 mm
- Lengte:1000 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.