Tubes, quartz
6 mm, 1 mm, 8 mm, 1000 mm
Catalog # TSLA75302
Supplier: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Jump to:
Product Details & Documents
Fused silica tubes are made from natural quartz to ensure high quality and versatility
- With an operating range of up to 1200 °C
- Very good chemical resistance
Specifications
- Buis ext.Ø:8 mm
- Buis int.Ø:6 mm
- Wanddikte:1 mm
- Lengte:1000 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.