Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:250 mL
- Omschrijving:Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml