Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
Catalogus # HACHLZW9461.98
Leverancier:   Hach
pH buffer solutions
Catalogus # HACHLZW9461.98
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
CAS-nummer:  
Price
16,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    125 mL
  • Omschrijving:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • pH-waarde:
    7,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.