Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Carbonaat, blauw, 25 °C, 20 L
Catalogus # HACH2283661
Leverancier:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Catalogus # HACH2283661
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Carbonaat, blauw, 25 °C, 20 L
CAS-nummer:  
Price
235,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 L
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specificaties
Specificaties
  • pH buffer soort:
    Carbonaat
  • VPE:
    20 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    10,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.