Petrischalen
With 3 vents, 150 mm, 15 mm, Aseptisch, 8×20/bag
Catalogus # ANICP150V000
Leverancier: Anicrin
Ga naar:
Product Details & Documents
PS. Suitable for all microbiology applications.
Specificaties
- Ø:150 mm
- Verpakt:8×20/bag
- Steriliteit:Aseptisch
- Uitvoering:With 3 vents
- Hoogte:15 mm
- Seq:13