Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 40 ml in a 70 ml plastic pot, 50
  VWRQ10.07040WH0002
Formalin 10%, Q Path®, buffered
  VWRQ10.07040WH0002
 :  50-00-0
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 40 ml in a 70 ml plastic pot, 50
 :  50-00-0
64,80 €
1 * 50 ST
Formaline klaar om fixatief te gebruiken voor weefsel stalen. Potjes en emmers kunnen gebruikt worden als opslag.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%.
 :  Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
  •  :50-00-0
  •  :CH₂O
  •  :MFCD00003274
  •  :30.03 g/mol
  •  :1,013 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :200-001-8
  • Appearance:
    Colourless liquid
  • Test formaldehyde:
    Passes test
  • Density (20/4):
    1,012 - 1,014
  • pH (20°C):
    6,8 - 7,2
  • Verpakking:
    Pot
  • VPE:
    50
  • Info VPE:
    40 ml in a 70 ml plastic pot