Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling spoons, PharmaSpoons
Sampling spoons, PharmaSpoons
100 mm, 19×36 mm, 2 ml
Catalogus # SAMPA504-1
Leverancier:   Sampling Systems
Sampling spoons, PharmaSpoons
Catalogus # SAMPA504-1
Leverancier:  Sampling Systems
Sampling spoons, PharmaSpoons
Sampling spoons, PharmaSpoons
100 mm, 19×36 mm, 2 ml
Price
20,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sampling spoons are made from stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
  • Crevice-free design
    Bright polished finish
    Head is vertical and side angled (lateral) bent
Available in 316L or 304 stainless steel.
Documents
Specificaties
  • Capaciteit:
    2 ml
  • Lengte:
    100 mm
  • Seq:
    01
  • Lepelmaat:
    19×36 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.