Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde, powder
Paraformaldehyde, powder
500 g
Catalogus # ICNA02150146.5
Leverancier:   MP Biomedicals
Paraformaldehyde, powder
Catalogus # ICNA02150146.5
Leverancier:  MP Biomedicals
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyde, powder
500 g
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
86,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Synoniemen:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.