Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 20, liquid
Polysorbate 20, liquid
100 mL
Catalogus # ICNA0210316880
Leverancier:   MP Biomedicals
Polysorbate 20, liquid
Catalogus # ICNA0210316880
Leverancier:  MP Biomedicals
CAS-nummer:  9005-64-5
Polysorbate 20, liquid
Polysorbate 20, liquid
100 mL
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
32,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Polysorbate 20 is nonionic surfactant derived from sorbitan ester.
  • Refractive Index: n20/D 1.468(Lit.)
  • Viscosity: 400 cps at 25 °C.(Lit.)
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0.06mM
Polysorbate 20 is typically used as an emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions, particularly in pharmaceutical applications. It has been used in pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins. It has been used as a blocking agent on nitrocellulose.
Let op: Research Use Only (RUO).
Synoniemen:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Kokend Pt:>100 °C (literatuur)
  • Dichtheid:1,095 g/mL (literatuur)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Identity Test A:
    Passes
  • Identity Test B:
    Passes
  • FTIR:
    Conforms to Reference
  • Solubility (1g/20mL):
    Clear, Foamy Solution
  • Specific Gravity:
    1.08-1.113
  • Water Content:
    ≤3%
  • Saponification Number:
    40-50
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.