Sterilisation Boxes for Pipettes
Pipette box for the storage of pipettes (150 - 200 mm)
Catalogus # BRND28920
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
These pipette boxes made of aluminum are ideal for the storage and sterilisation of pipettes with different lengths.
- With inner silicone coating
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
Specificaties
- Omschrijving:Pipette box for the storage of pipettes (150 - 200 mm)
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.