Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision™ circulerende waterbaden
Precision™ circulerende waterbaden
Circulerend waterbad, 19 L
Catalog # HAKATSCIR19
Supplier:   THERMO ELECTRON LED
Precision™ circulerende waterbaden
Catalog # HAKATSCIR19
Precision™ circulerende waterbaden
Precision™ circulerende waterbaden
Circulerend waterbad, 19 L
Price
2 910,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zorg voor temperatuuruniformiteit en -controle met deze Precision™ circulerende waterbaden, wat vooral essentieel is bij het werken met enzymen en in serologische toepassingen. Deze hoogwaardige baden zijn verkrijgbaar in drie verschillende modellen en beschikken over een microprocessorbesturing, een afneembare roestvrijstalen toplaag, een diffusorlade en een rubberen badeend.
  • Bereik een betere temperatuuruniformiteit met een waterstroom die naar de omtrek is gericht
  • Maak het bad eenvoudig schoon en onderhoudbaar dankzij het spiraalvrije interne ontwerp
  • Optimaliseer de planning met automatische aan- en uitschakeltimers
  • Geschikt voor hoger laboratoriummateriaal met het nieuwe scharnierende deksel en de grotere hoogte
  • Voorkom oververhitting en schade aan het bad met bescherming tegen te lage vloeistofniveaus
  • Eenvoudig te bedienen en te bewaken met een grafisch display met pictogrammen
  • Bescherm uw werk met hoorbare alarmen
Certifications:
Ordering information: Niet geschikt voor IVD/MD in sommige landen.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Omschrijving:
    Circulerend waterbad, 19 L
  • Seq:
    1
  • Uitwendige b×d×h:
    305×387×192 mm
  • Cat. No.:
    HAKATSCIR19
  • Inhoud:
    19 L
  • Elektrisch:
    Global Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 Hz